Få mere at vide
Karl Hecht™ Målekolbe med PP-prop, overensstemmelsescertificeret
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 7/16
Tolerance:
0.025 mL
0.04 mL
0.06 mL
0.10 mL
0.15 mL
0.25 mL
0.4 mL
0.6 mL
Hals stil:
Brede
Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Standard type.
- Standardslebet og udskiftelig NS-prop af polyethylen.
- Sammensmeltet blå graduering.
- Tykvægget, solid finish.
- Tydeligt læselige figurer og mærker.
- Overensstemmelse certificeret.
- Individuelt test- eller partikontrolcertifikat fås fra producenten mod tillæg.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Standard |
| Produkttype | Målekolbe |
| Tolerance | 0.15 mL |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | NS Stopper |
| Lukkestørrelse | NS 14/23 |