Få mere at vide
Karl Hecht™ Målekolbe med PP-prop, overensstemmelsescertificeret
Beskrivelse
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Standard type.
- Standardslebet og udskiftelig NS-prop af polyethylen.
- Sammensmeltet blå graduering.
- Tykvægget, solid finish.
- Tydeligt læselige figurer og mærker.
- Overensstemmelse certificeret.
- Individuelt test- eller partikontrolcertifikat fås fra producenten mod tillæg.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Standard |
| Produkttype | Målekolbe |
| Tolerance | 0.25 mL |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | NS Stopper |
| Lukkestørrelse | NS 19/26 |