Få mere at vide
Karl Hecht™ Målekolbe, overensstemmelsescertificeret, Duran™
Kapacitet (metrisk):
200 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
NS 14
NS 24
NS 29
Hals stil:
Brede
Standard
Beskrivelse
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Sammensmeltet blå graduering.
- Standard jord uden stop.
- Overensstemmelse certificeret.
- Individuelt test- eller partikontrolcertifikat fås fra producenten mod tillæg.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Standard |
| Produkttype | Målekolbe |
| Uddannet | Ja |
| Lukkestørrelse | NS 14 |