Få mere at vide
KARTELL Målekolbe
Artikelnummer. p-200004209
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10681144
Brand: KARTELL 0169600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Volumetrisk kolbe, lavet af gennemsigtig fluoreret harpiks, har høj kemisk og temperaturbestandighed.
  • Målekolbe lavet af gennemsigtig fluoreret harpiks med høj kemikalie- og temperaturbestandighed (-250 C °til +270 °C).
  • Leveres med standard DIN propper i PFA.
  • Individuelt kalibreret ringmærke i henhold til DIN EN ISO 1042, klasse“ EN” , Standarder.
  • Lasergraveret partinummer.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PFA
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Bund form Flad
Overfladebehandling Ubehandlet