Få mere at vide
KARTELL Målekolbe
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Målekolbe lavet af gennemsigtig fluoreret harpiks med høj kemikalie- og temperaturbestandighed (-250 C °til +270 °C).
- Leveres med standard DIN propper i PFA.
- Individuelt kalibreret ringmærke i henhold til DIN EN ISO 1042, klasse“ EN” , Standarder.
- Lasergraveret partinummer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PFA |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Mundstil | Smal |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bund form | Flad |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |