Få mere at vide
BRAND™ Målekolbe
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Klasse | EN |