Få mere at vide
BRAND™ Målekolbe
Artikelnummer. 15941322 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15941322 250 mL Hver
15951322 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15941322 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 937262
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med glasprop
  • Boro 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Lukningsmateriale Glas
    Kapacitet (metrisk) 250 mL
    Materiale Borosilikatglas (3.3)
    Klasse EN