Få mere at vide
IKA™ VOLS-1 Adapter Sæt
Artikelnummer. 16248581 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
100 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
16248581 100 °C
1 options
Artikelnummer. 16248581 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025000352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10305.00 DKK
    9284.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 1020.59 DKK
    9% Slukket
På lager
Adapter til at måle viskositeten af særligt værdifulde og dyre prøver.
  • En dobbelt kappe med temperatursensor til hurtigt at opvarme eller afkøle prøven
  • Et koaksialt cylindersystem til analyse af prøven ved en specifik forskydningshastighed er inkluderet
  • Spindelgeometri: Cylinder
  • Tilslutning: Gevind M2,5 LH
  • Krogforbindelse: Ja
  • Flowjakke: Ja
  • Monteringsbeslag: Ja
  • Mål (B x H x D): 300 x 110 x 275 mm
  • Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 1,5 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC lo-vi: 30000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 16 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC me-vi: 320000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 32 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 640000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 128 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 2600000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.02
Temperaturområde (metrisk) 100 °C
Volumen (metrisk) 6.7 mL