Få mere at vide
Flygtige blanding til OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15225986 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15225986 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15225986 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLPV43CH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,1,1-trichlorethan71-55-62000 μg/ml
1,1,2,2-tetrachlorethan79-34-52000 μg/ml
1,1,2-trichlorethan79-00-52000 μg/ml
1,1,2-trichlortrifluorethan76-13-12000 μg/ml
1,1-dichlorethan75-34-32000 μg/ml
1,1-dichlorethen75-35-42000 μg/ml
1,2,4-trichlorbenzen120-82-12000 μg/ml
1,2-dibrom-3-chlorpropan96-12-82000 μg/ml
1,2-dibromethan106-93-42000 μg/ml
1,2-dichlorbenzen95-50-12000 μg/ml
1,2-dichlorethan107-06-22000 μg/ml
1,2-dichlorpropan78-87-52000 μg/ml
1,3-dichlorbenzen541-73-12000 μg/ml
1,4-dichlorbenzen106-46-72000 μg/ml
2-Butanon78-93-32000 μg/ml
2-hexanon591-78-62000 μg/ml
4-methyl-2-pentanon108-10-12000 μg/ml
Acetone67-64-12000 μg/ml
Benzen71-43-22000 μg/ml
Bromdichlormethan75-27-42000 μg/ml
Bromoform75-25-22000 μg/ml
Kulstofdisulfid75-15-02000 μg/ml
Carbontetrachlorid56-23-52000 μg/ml
Klorbenzen108-90-72000 μg/ml
Chloroform67-66-32000 μg/ml
cis-1,2-dichlorethen156-59-22000 μg/ml
cis-1,3-dichlorpropen10061-01-52000 μg/ml
Cyclohexan110-82-72000 μg/ml
Dibromchlormethan124-48-12000 μg/ml
Ethylbenzen100-41-42000 μg/ml
Isopropylbenzen98-82-82000 μg/ml
Methylacetat79-20-92000 μg/ml
Methylcyclohexan108-87-22000 μg/ml
Methylenchlorid75-09-22000 μg/ml
m-xylen108-38-32000 μg/ml
o-xylen95-47-62000 μg/ml
p-xylen106-42-32000 μg/ml
Styren100-42-52000 μg/ml
tert-butylmethylether1634-04-42000 μg/ml
Tetrachlorethen127-18-42000 μg/ml
Toluen108-88-32000 μg/ml
trans-1,2-dichlorethen156-60-52000 μg/ml
trans-1,3-dichlorpropen10061-02-62000 μg/ml
Trichlorethen79-01-62000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Volatiles Mix for OLM04.1
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
Metoder For amerikanske EPA-metoder CLP
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P og T
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Volatiles Mix for OLM04.1
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform, styrene,methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug