Få mere at vide
Spex CertiPrep™ Volatile Organics Mix, 60-BIG-MIX-2000
Artikelnummer. 12743077 Shop alle SPEX Certiprep produkter
:
60-BIG-MIX-2000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12743077
Brand: Spex CertiPrep™ 60BIGMIX2000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Blanding af flygtige organiske stoffer med 60 certificerede komponenter, 2.000μ g/ml i methanol-&PT; 1 ml
  • Akkrediteret af A2LA til ISO/IEC 17025:2017 og ISO 17034:2016
  • Fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
  • For US EPA Methods 502.2 og 8260
  • 2.000 ppm flygtige organiske stoffer blandes i methanol-&PT-matrix
  • Form: flydende
  • Matrix: Methanol-P &T
Tekniske data
Industry Type Wastewater Testing, Drinking Water
Mængde 1 mL ampule
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Volatile Organics Mix (High Level)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl benzene, methanol