missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Poulten Graf™ Volac™ Soda Glass Reagent Bottles
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
Interchangeable hollow ground amber glass stopper.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Clear |
| Inkluderer | Interchangeable hollow ground amber Glass stopper |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 10/Pk. |
| Vægt (metrisk) | 1Kg |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Produkttype | Reagent Bottle |
| Lukningsmateriale | Glass |
| Lukkestørrelse | 16/16 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion