missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Poulten Graf™ Volac™ Soda Glass Reagent Bottles

Artikelnummer. 12347038
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12347038

Brand: Poulten Graf™ GS705/A/10

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Includes interchangeable hollow ground glass stopper

Interchangeable hollow ground amber glass stopper.

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Clear
Inkluderer Interchangeable hollow ground amber Glass stopper
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 10/Pk.
Vægt (metrisk) 1Kg
Højde (metrisk) 85 mm
Produkttype Reagent Bottle
Lukningsmateriale Glass
Lukkestørrelse 16/16 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Lukketype Stopper
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.