Få mere at vide
Poulten Graf™ Volac™ Pasteurpipetter af glas
Type:
Pasteur Pipet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Nominel leveringshastighed 50 dråber/ml
- Præcision lavet på fuldautomatiske maskiner for at sikre total ensartethed
- Forsnævringer er varme dannet for at undgå svaghed eller forurening af glas
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO7712 |
| Materiale | Glas |
| Inkluderer | Bomuldsprop |
| Mængde | 1000 pakke |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Type | Pasteur Pipet |