Få mere at vide
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with Straight Stopcock and PTFE Key
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Gradueringer:
0,10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- With straight stopcock
- With PTFE key
- Amber graduation
- Schellbach
- Conformity approved
- Borosilicate glass
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 620 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Gradueringer | 0,10 ml |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Inkluderer | Straight Stopcock, Glass Key |
| Skala | Blue |
| Stophane | Straight |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | 0.05 mL |
| Vis mere |