Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Amber graduation
- With 1 mark
- Conformity approved
- With batch certificate
- With single certificate
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Gradueringsfarve | Amber |
| Gradueringstype | Ring marks |
| Mængde | 5 |
| Tolerance | 0.01 mL |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Vis mere |