Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Pærepipette med 1 mærke og blå gradueringer
Volumen (metrisk):
4 mL
10 mL
25 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Pærepipette med 1 mærke og blå gradueringer muliggør nøjagtige målinger af opløsningens volumen.
- With 1 mark
- Blue graduations
- Conformity approved
- With batch certificate
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | EN ISO 648 |
Klasse | AS |
Materiale | Soda Lime Glass |
Sterilitet | Non-sterile |
Uddannet | Yes |
Gradueringsfarve | Blue |
Gradueringstype | Ring marks |
Mængde | 5 |
Tolerance | 0.02 mL |
Volumen (metrisk) | 10 mL |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Product Information
Poulten and Graf Bulb Pipettes
Filstørrelse: 652.4 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Pærepipette med 1 mærke og blå gradueringer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion