Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Pærepipette med 1 mærke og blå gradueringer
Volumen (metrisk):
4 mL
10 mL
25 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Pærepipette med 1 mærke og blå gradueringer muliggør nøjagtige målinger af opløsningens volumen.
- With 1 mark
- Blue graduations
- Conformity approved
- With batch certificate
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Uddannet | Yes |
| Gradueringsfarve | Blue |
| Gradueringstype | Ring marks |
| Mængde | 5 |
| Tolerance | 0.015 mL |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Vis mere |