Få mere at vide
Poulten Graf™ Volac™ Class A Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Certificate
Artikelnummer. 12398905
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12398905
Brand: Poulten Graf™ R263/WAC/I/2
Tekniske data
Base Type Hexagonal
Kalibrering To Contain
Skala farve Blue
Form Round
Stopmateriale Polypropylene
Certificeringer/compliance ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Klasse A
Type Graduated Cylinder
Materiale Borosilicate Glass
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderer Single Certificate
Skala White Ceramic Glazed Ink Scale
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoclavable