Få mere at vide
Poulten Graf™ Volac™ Class A Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Certificate
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Hexagonal |
| Kalibrering | To Contain |
| Skala farve | Blue |
| Form | Round |
| Certificeringer/compliance | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
| Klasse | A |
| Type | Graduated Cylinder |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Inkluderer | Single Certificate |
| Vis mere |