Få mere at vide
Poulten Graf™ Volac™ Class A Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Certificate
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
Base Type | Hexagonal |
Kalibrering | To Contain |
Skala farve | Blue |
Form | Round |
Certificeringer/compliance | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
Klasse | A |
Type | Graduated Cylinder |
Materiale | Borosilicate Glass |
Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
Inkluderer | Single Certificate |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Poulten Graf™ Volac™ Class A Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Certificate >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion