Få mere at vide
Poulten Graf™ Volac™ Borosilikatglasburetter med glasnøgle
Artikelnummer. 10209761
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Gradueringer:
0,02 ml
0,05 ml
0,1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10209761
Brand: Poulten Graf™ RB9803/NC/Y
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Featuring a flange at the top for ease of filling. Poulten Graf™ Volac™ Borosilicate Glass Burettes with Glass Key feature bold figures and fine graduation lines.
  • Aftagelige glasstråler er påført instrumentnummer for sporbarhed
  • Flowtid indskrevet på instrumentet
  • Certifikat, der angiver nøjagtighed på tre punkter
  • Fremstillet efter BS ISO 385
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 820 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0,02 ml
Inkluderer Udskiftelig glasnøgle i glastønde
Stophane Lige
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,02 ml
Type Volumetrisk Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance BS 846, ISO 385