Få mere at vide
Brady™ VOID-mønster, Tamper Evident Polyester-etiketter til M6/M7-printere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Blank hvid polyester med akryl, der angiver manipulation, er ideel til klassificerings- og serieplader, der kræver høj ydeevne og bevis for etiketfjernelse
- Høj modstandsdygtighed over for kemikalier, olie og vand
- UL anerkendt, CSA accepteret
- Driftstemperatur på -40 °C til +80 °C (-40 F °til +175 °F)
- Fremstillet af B-7546 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM G 26, CSA-godkendt, UL-anerkendt |
| Klæbende type | Indlysende |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |