Få mere at vide
Brady™ VOID-mønster, tamper evident mat metaliseret polyester-etiketter til M6/M7-printere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Ideel til brug i type- og serieplader, der kræver høj ydeevne og bevis for etiketfjernelse
- Vær forsigtig ved håndtering for at bevare VOID-mønsteret
- Til brug i termotransferprintere
- RoHS-kompatibel med Pass 2011/65/EU
- Fremstillet af B-7576 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Indlysende |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Sølv |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |