missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Voclosporin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495056
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495056 100 mg -
16484088 10 mg -
16460447 50 mg -
16442946 25 mg 25mg
16426797 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495056 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY106638

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Voclosporin (ISAtx-247) is a calcineurin (PP2B) (CN) inhibitor.

Voclosporin (ISAtx-247) is a calcineurin (PP2B) (CN) inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Voclosporin
Fysisk form Solid
CAS 515814-01-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C63H111N11O12
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ISAtx-247
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (41.17 mM)
SMIL C=C/C=C/C[C@@H](C)[C@H]([C@]1([H])N(C([C@](N(C([C@@H](N(C([C@](N(C([C@H](NC([C@@H](NC([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@@](C(C)C)([H])NC([C@H](CC(C)C)N(C)C(CN(C)C([C@H](CC)NC1=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)([H])CC(C)C)=O)C)CC(C)C)=O)C)([H])C(C)C)=O)C)O
Molekylvægt (g/mol) 1214.62
Formel vægt 1214.62
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.