Få mere at vide
VOC-blanding for GB/T 27630-2011 2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312764
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312764 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312764 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000559ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 104-76-7, 71-43-2, 101-83-7, 100-41-4, 108-38-3, 124-18-5
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol