Få mere at vide
VOC-blanding for GB/T 11890-1989 1000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316625
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316625 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316625 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000553ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 71-43-2, 100-41-4, 98-82-8, 108-38-3, 95-47-6, 106-42-3
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol