Få mere at vide
VOC-Mix 61 1000-10000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324599
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30324599 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30324599 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYA05000061ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 71-55-6, 107-06-2, 75-27-4, 67-66-3, 156-59-2, 124-48-1
Mængde 1 ml
Koncentration Tetrachloroethene 999.8 μg/mL∣Chloroform 1000 μg/mL∣Tribromomethane 1000 μg/mL∣Trichloroethene 1000 μg/mL∣Bromodichloromethane 1000.3 μg/mL∣Dibromochloromethane 1000.3 μg/mL∣Tetrachloromethane 1000.5 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 1001.1 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 5007.2 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 10002.3 μg/mL∣cis-1,2-Dichloroethene 10005.1 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol