missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
VOC-Mix 23 6-60 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 127-18-4, 56-23-5, 75-25-2 |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | Tetrachloromethane 6 μg/mL∣Tetrachloroethene 20 μg/mL∣Tribromomethane 49.9 μg/mL∣Chloroform 50 μg/mL∣Dibromochloromethane 50 μg/mL∣Bromodichloromethane 50.1 μg/mL∣Trichloroethene 60 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?