Få mere at vide
VOC-Mix 21 200 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 71-55-6, 106-93-4, 107-06-2, 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1 |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | Tetrachloromethane 199.6 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 199.9 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 200 μg/mL∣Chloroform 200 μg/mL∣Tetrachloroethene 200.1 μg/mL∣Tribromomethane 200.1 μg/mL∣Bromodichloromethane 200.2 μg/mL∣Dibromochloromethane 200.2 μg/mL∣1,2-Dibromoethane 200.4 μg/mL∣Trichloroethene 200.9 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |