Learn More
VOC-blanding 15 200 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| CAS | 630-20-6, 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4 |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | 1,1,1,2-Tetrachlorethan 200 g/ml∣1,1,1-Trichloroethan 200 g/ml∣1,1,2,2-Tetrachloroethan 200 g/ml∣1,1,2-Trichlorethan 200 g/ml∣1,1-Dichloroethan 200 g/ml∣1,1-Dichloroethan 200 g/ml∣1,1-Dichloropropen 200 g/ml∣1,2,3-Trichlorobenzen 200 g/ml∣1,2,3-Trichloropropan 200 g/ml∣1,2,4-Trichlorobenzen 200 μg/ml∣1,2,4-Trimethylbenzen 200 μg/ml∣1,2-μ μμ μμ μμ μμ Dibro-3-chlorpropan 200 g/ml∣1,2-dibromoethan 200 g/ml∣1,2-dichlorbenzen 200 μg/ml∣1,2-dichlorethan 200 μg/ml∣1,2-dichlorpropan 200 μg/ml∣1,3,5-Trimethylbenzen 200 μg/ml∣1,3-dichlorbenzen 200 μg/ml∣1,3-Dichloropropan 200 g/ml∣1,4-Dichlorobenzen 200 μg/ml∣2,2-Dichloropropan 200 μg/ml∣2-Chlorotoluen 200 μg/ml∣4-Chlorotoluen 200 g/ml 200 μg/μml μ μ4-cymene 200 μg/ml∣Benzen 200 μg/ml∣Bromobenzen 200 μg/ml∣Bromochloromethan 200 μg/ml∣Bromodichloromethan 200 μg/ml∣Klorbenzen 200 μg/ml∣Kloroform 200 μg/ml∣cis-1,2-Dichloretan 200 μg/ml∣cis-1,3-Dichlorpropen 200 μg/ml∣Dibromochloroethan 200 μg/ml∣Dibromomethan 200 μg/ml∣Dichloromethan (Methylenchlorethan) 200 μg/ml∣Ethylbenzen 200 ∣ μg/ml∣Hexachlorobutadien 200 μg/ml∣Isopropylbenzen 200 μg/ml∣m-Xylen (1,3-Dimethylbenzen) 200 μg/ml∣Naftalen 200 μg/ml∣n-Butylbenzen 200 μg/ml∣o-Xylen (1,2-Dimethylbenzen) 200 μg/ml∣Propylbenzen 200 μg/ml∣p-Xylen (1,4-Dimethylbenzen) 200 μg/ml∣sec-Butylbenzen 200 μg/ml∣Fstyren 200 μg/ml∣tert-Butylbenzen 200 μg/ml∣Tetrachloroethen 200 μg/ml∣Tetrachloromethan, 200 μg/ml, ∣toluen, 200 μg/ml, ∣trans-1,2-dichlorethan, 200 μg/ml∣, trans-1,3-dichlorpropen, 200 μg/ml, ∣tribromethan, 200 μg/ml∣, trichlorethen 200 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |