Få mere at vide
VO-Ohpic trihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461066
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16461066 200 mg -
16451707 50 mg -
16445538 10 mg 10mg
16418247 5 mg -
16406106 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16461066 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13074
MedChemExpress VO-Ohpic trihydrate is a highly potent inhibitor of PTEN with an IC50 of 46±10 nM.
VO-Ohpic trihydrate is a highly potent inhibitor of PTEN with an IC50 of 46±10 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VO-Ohpic trihydrate
Fysisk form Solid
CAS 476310-60-8
Farve Green
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H16N2O11V
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.42 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O[V+2]([N]1=CC=CC(O)=C1C2=O)([O-]2)([O-]C3=CC=CN=C3C4=O)([O-]4)=O.[H+].[3H2O]
Molekylvægt (g/mol) 415.2
Formel vægt 415.2
Procent renhed 98.0%