missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ VN1R4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16668734
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16668734 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16668734 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA5102262

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total VN1R4.

Putative pheromone receptor. Various VN1R4 alleles are known. T The chimpanzee and gorilla orthologous proteins do not exist, their genes are pseudogenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen VN1R4
Applikationer Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene VN1R4
Genadgangsnr. Q7Z5H5
Gene Alias CTD-2245F17.9; G-protein coupled receptor GPCR27; hGPCR27; pheromone receptor; V1RL4; V1R-like 4; V1r-like receptor 4; VN1R4; vomeronasal 1 receptor 4; vomeronasal type-1 receptor 4
Gensymboler VN1R4
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human VN1R4(Accession Q7Z5H5), corresponding to amino acid residues N142-L192.
Oprensningsmetode Affinity Chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 317703
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.