Beskrivelse
To be used together with Velp Scientifica ECODryBlock.
Ideal for larger-volume vials used in chemical reactions, evaporation, or incubation workflows.
- Vial type: 28 mm vials
- Number of wells: 6
- Well depth: 45 mm
- Well size (mm): Ø 28.8 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Til brug med (udstyr) | Vials |
| Materiale | Aluminum |
| Antal steder | 6 |
| Type | Dry Block |
| Rørstørrelse | 28 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Dybde (metrisk) Nå | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 28.8 mm |