Få mere at vide
Thermo Scientific™ VLP195FD olievakuumpumpe
Artikelnummer. 13172053 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
13172053 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 13172053 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VLP195FD230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62915.00 DKK
    58866.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 4048.02 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Udfør standard frysetørringsapplikationer med Thermo Scientific™ VLP195FD olievakuumpumper.
Udfør standard frysetørringsapplikationer med Thermo Scientific™ VLP195FD olievakuumpumper.
Funktioner:
  • Tre-positions gasballastkontrol
  • Standard olieaftapningssæt forenkler olieskift
  • To separate olieindløbsporte
  • Lavt støjniveau, 48dBA
  • Termisk overbelastning, der skifter med automatisk nulstilling
  • Anbefales til applikationer, der kræver højvakuum
  • Komplet med MF190 tågebekæmper og olieaftapningssæt
  • Recirkulerende oliefilter (VPOF110) tilgængeligt til brug med syrer eller DMSO/DMF
Bemærk:
Til applikationer, der involverer aggressive opløsningsmidler, der kan beskadige almindelige pumper, anbefaler vi LyoPump VLP195FD, som også inkluderer et aktivt oliefiltreringssystem (VPOF110), der dramatisk forlænger pumpens levetid. Kontakt din kundeservice eller salgsrepræsentant for mere information.
Inkluderer:
Hver pumpe leveres komplet med et GBORK (Gas Ballast Oil Return Kit) og Oil Mist Filter (EMF-10). GBORK giver brugeren mulighed for at påføre fuld gasballast for at holde olien ren uden at miste olie. EMF10 filtrerer udstødningen for at holde luften i omgivelserne ren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 230V 50Hz
Type Olie vakuumpumpe
Forskydning 195 l/min. ved 60 Hz
Ultimativt vakuumniveau 1,5 mtorr
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz