missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
VL285, MedChemExpress
Beskrivelse
VL285 is a potent VHL ligand with an IC50 of 0.34 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VL285 |
| CAS | 1448188-57-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H32N4O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (234.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](N4CC(C=CC=C5)=C5C4=O)C(C)C)=O)=O)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.65 |
| Formel vægt | 532.65 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?