Få mere at vide
Contec™ VertiKlean Svampe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6810190 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 13493566
Brand: Contec™ VKSPONGE1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rengør og aftør i laboratoriemiljøer med Contec™ VertiKlean Svampe, lavet af absorberende polyesterskum og slidstærke Polynit stof. Svampe fås i sterile og ikke-sterile varianter.
  • VertiKlean svampe har højsorberende polyesterskum kombineret med slidstyrken af Polynit stof
  • Designet til generel rengøring og aftørring
  • Autoklaverbar
  • Fås med en steril, brugsklar variant
  • Fås i to størrelser
  • Enkeltlags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Svamp
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 21.5 cm
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Bredde (metrisk) 10.7 cm
Materiale Polyesterskum, polyesterstrik
Absorberingsevne 172,4 ml/svamp
Autoklaverbar Autoklaverbar
Konstruktion Flerlags, flammebundet
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 tommer)
Til brug med (applikation) Generel laboratorie rengøring og aftørring
Ply 1-ply