Få mere at vide
Contec™ VertiKlean Svampe
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
21,5 x 10,7 cm (8,5 x 4,25 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Beskrivelse
- VertiKlean svampe har højsorberende polyesterskum kombineret med slidstyrken af Polynit stof
- Designet til generel rengøring og aftørring
- Autoklaverbar
- Fås med en steril, brugsklar variant
- Fås i to størrelser
- Enkeltlags
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Svamp |
| Længde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 21.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Bredde (metrisk) | 10.7 cm |
| Materiale | Polyesterskum, polyesterstrik |
| Absorberingsevne | 172,4 ml/svamp |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Konstruktion | Flerlags, flammebundet |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |