Få mere at vide
Invitrogen™ Vivid™ NADP+, 10 mM
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vivid™ NADP+, 10 mM, er en Vivid™ CYP450 Screening Kit-komponent bestående af 10 mM NADP+ i 100 mM kaliumphosphat, pH 8,0. Vivid™ NADP+, 10 mM, er inkluderet i Vivid™ screeningssæt, men kan også købes separat.
Mere om Vivid™ CYP450 screeningssæt
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. Vivid™ Fluorogene substrater er blokerede farvestoffer, der giver minimalt fluorescenssignal, indtil de spaltes eller hydroxyleres. Oxidation på et af de to potentielle steder frigiver det stærkt fluorescerende produkt. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym og humant cytokrom P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
>> Se alle Vivid™ CYP450 screeningssæt
Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Mere om Vivid™ CYP450 screeningssæt
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. Vivid™ Fluorogene substrater er blokerede farvestoffer, der giver minimalt fluorescenssignal, indtil de spaltes eller hydroxyleres. Oxidation på et af de to potentielle steder frigiver det stærkt fluorescerende produkt. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym og humant cytokrom P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
>> Se alle Vivid™ CYP450 screeningssæt
Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | VIVID |
| Indhold og opbevaring | 1 rør, Opbevares ved -80° C |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | NADP+ |
| Mængde | 0.5 mL |
| Format | Sæt |
| Protein undertype | Coenzymer |
| Forsendelsestilstand | Tøris |