Få mere at vide
Vivid™ MOBFC substrat
Artikelnummer. 10387352
Mængde:
0,1 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10387352
Brand: Invitrogen P2871
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vivid™ MOBFC substrat
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver et minimalt fluorescenssignal, indtil der sker oxidation. Cytokrom P450-metabolisme på et af to potentielle oxidationssteder frigiver det stærkt fluorescerende produkt. De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Når det bruges i kombination med CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser som en del af Vivid™ CYP450 screeningsæt, den Vivid™ Substrater muliggør hurtig, robust påvisning af cytochrom P450-hæmmere. Dette særlige substrat (Vivid™ MOBFC Substrate) giver et produkt, der udsender en cyanfluorescens.
Mere om Vivid™ CYP450 screeningssæt
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym og humant cytokrom P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
>> Se alle Vivid™ CYP450 screeningssæt
Ansøgninger: high-throughput screening af enzym-lægemiddel-interaktioner, forbindelsesprofilering for lægemiddelhæmning af cytochrom P450-isozymer, generering af prædiktive SAR-modeller til at vejlede forbindelsesopkøb
Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater, BACULOSOMES™ CYP450-reagenser, fluorescerende standarder og et NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater fås også separat. Opbevar reaktionsbuffere ved +°4 C eller stuetemperatur. Butik BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet og NADP+ ved -80 °C. Opbevar Vivid™ underlag og standarder ved +4 °C, beskyttet mod lys. (Ved langtidsopbevaring resuspenderes i organisk opløsningsmiddel og opbevares ved -20 °C.)
Detektionsmetode Fluorescens
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produktlinje VIVID
Mængde 0,1 mg
Substrater MOBFC
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Cytokrom P450 substrat
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is