Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vivid™ DBOMF substrat
Beskrivelse
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver et minimalt fluorescenssignal, indtil der sker oxidation. Cytokrom P450-metabolisme på et af to potentielle oxidationssteder frigiver det stærkt fluorescerende produkt. De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Når det bruges i kombination med CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser som en del af Vivid™ CYP450 screeningsæt, den Vivid™ Substrater muliggør hurtig, robust påvisning af cytochrom P450-hæmmere. Dette særlige substrat (Vivid™ DBOMF Substrate) giver et produkt, der udsender en grøn fluorescens.
Mere om Vivid™ CYP450 screeningssæt
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym og humant cytokrom P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
Applikationer
- High-throughput screening af enzym-lægemiddel-interaktioner
- Forbindelsesprofilering til lægemiddelhæmning af cytochrom P450 isozymer
- Generering af prædiktive SAR-modeller til at guide sammensatte erhvervelse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer: • Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater (fås også separat) • BACULOSOMES™ CYP450 reagenser • Fluorescerende standarder • NADPH-regenereringssystem Opbevar reaktionsbuffere ved +4 °C eller stuetemperatur. Butik BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet og NADP+ ved -80 °C. Opbevar Vivid™ underlag og standarder ved +4 °C, beskyttet mod lys. (Ved langtidsopbevaring resuspenderes i organisk opløsningsmiddel og opbevares ved -20 °C.) |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Form | Væske |
| Produktlinje | VIVID |
| Mængde | 0,1 mg |
| Substrater | DBOMF |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | Cytokrom P450 substrat |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |