Få mere at vide
Invitrogen™ Vivid™ CYP3A4 Red Screening Kit
Artikelnummer. 10184852
Skift visning
Mængde:
>300 assay(s)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10184852 >300 assay(s) Hver
1 options
Artikelnummer. 10184852 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P2856
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Vivid™ CYP3A4 Red Screening Kit
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. De giver en optimeret metode til at studere isozym-specifikke CYP450-lægemiddelinteraktioner, metabolisme og hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt tilbyder:
  • Nem tre-trins procedure, 'bland og læs' format, reaktioner ved stuetemperatur eller 37 °C
  • Overlegne fluorescerende egenskaber og kinetik sammenlignet med konventionelle fluorogene prober
  • Højt signal-til-baggrundsforhold, bredt dynamisk område
  • Kompatibel med flere analyseformater fra 96-brønds til 1536-
    brønds Simple Mix and Read Kit Format
    Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym (CYP3A4 i dette tilfælde) og human cytochrom-P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
    Enestående Vivid™ Reagenser til lyse fluorescerende signaler og lav baggrund
    Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver minimalt fluorescenssignal, indtil de spaltes eller hydroxyleres. Oxidation på et af to potentielle steder frigiver det stærkt fluorescerende produkt (figur 1). De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Vivid™ BOMR Substrate er substratet inkluderet i dette særlige sæt. Dette substrat giver et produkt, der udsender en rød fluorescens.
    Fleksible analyseformater til optimerede resultater
    Følsomheden af Vivid™ CYP450-assays tillader påvisning af svage inhibitorer og miniaturisering til så lidt som 2 l μpr. reaktion. Assays kan sættes op i kinetisk tilstand eller i slutpunktstilstand for at lette multipladescreening (figur 2). Assays kan udføres ved stuetemperatur eller 37 °C.
    Anvendelser: high-throughput screening af enzym-lægemiddel-interaktioner, sammensætningsprofilering for lægemiddelhæmning af cytochrom P450-isozymer, generering af prædiktive SAR-modeller til at vejlede forbindelsesopkøb
    Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater, BACULOSOMES™ CYP450-reagenser, fluorescerende standarder og et NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater fås også separat. Opbevar reaktionsbuffere ved +°4 C eller stuetemperatur. Butik BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet og NADP+ ved -80 °C. Opbevar Vivid™ underlag og standarder ved +4 °C, beskyttet mod lys. (Ved langtidsopbevaring resuspenderes i organisk opløsningsmiddel og opbevares ved -20 °C.)
    Detektionsmetode Fluorescens
    Etiket eller farvestof VIVID Rød
    Produkttype Screeningssæt
    Mængde >300 assay(s)
    Format 96-brønds plade
    Farve Rød
    Forsendelsestilstand Tøris
    Produktlinje VIVID
    Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere