Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vivid™ CYP2J2 Cyan Screening Kit
Beskrivelse
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. De giver en optimeret metode til at studere isozym-specifikke CYP450-lægemiddelinteraktioner, metabolisme og hæmning.
Vivid™ CYP450 screeningssæt tilbyder:
- Nem tre-trins procedure, 'bland og læs' format, reaktioner ved stuetemperatur eller 37 °C
- Overlegne fluorescerende egenskaber og kinetik sammenlignet med konventionelle fluorogene prober
- Højt signal-til-baggrundsforhold, bredt dynamisk område
- Kompatibel med flere analyseformater fra 96-brønd til 1536-brønd
Enkelt mix og læsesætformat
Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym (CYP2J2 i dette tilfælde) og human cytochrom-P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
Enestående Vivid™ Reagenser til lyse fluorescerende signaler og lav baggrund
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver minimalt fluorescenssignal, indtil de spaltes eller hydroxyleres. Oxidation på et af to potentielle steder frigiver det stærkt fluorescerende produkt (figur 1). De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Vivid™ MOBFC Substrate er substratet inkluderet i dette særlige sæt. Dette substrat giver et produkt, der udsender en cyanfluorescens.
Fleksible analyseformater til optimerede resultater
Følsomheden af Vivid™ CYP450-assays tillader påvisning af svage inhibitorer og miniaturisering til så lidt som 2μ l pr. reaktion. Assays kan sættes op i kinetisk tilstand eller i slutpunktstilstand for at lette multipladescreening (figur 2). Assays kan udføres ved stuetemperatur eller 37 °C.
Applikationer:
- High-throughput screening af enzym-lægemiddel-interaktioner
- Forbindelsesprofilering til lægemiddelhæmning af cytochrom P450 isozymer
- Generering af prædiktive SAR-modeller til at guide sammensatte erhvervelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vivid™ CYP2J2 Cyan Screening Kit, 300 Assays, Cyan Color, Fluorescent Detection Method, Cytochrome P450 Druggable Target, CYP2J2 Detection Target, Human Species, Used in Cell Viability, Proliferation and Function, Pharma and Biopharma, Protein Assays |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | VIVID |
| Mål | Cytokrom P450 |
| Til brug med (applikation) | Cell viability, proliferation and function, pharma and biopharma, protein assays and analysis, target-based ADME/tox assays, protein biology, cell analysis, cell metabolism, drug discovery and development, biochemical ADME assays, cytochrome p450 inhibition adme assays, protein assays and analysis, cytochrome p450 activity |
| Inkluderer | 1 Tube reaction buffer, 1 tube BACULOSOMES™ plus reagent, 1 tube Vivid™ regeneration system, 1 tube Vivid™ NADP+, 1 tube Vivid™ substrate and 1 tube Vivid™ fluorescent standard |
| Indhold og opbevaring | •Reaktionsbuffer, 1 rør (opbevares ved stuetemperatur) • BACULOSOMES™ Plus reagens, 1 rør (-°80 C) • Vivid™ Regenereringssystem, 1 rør (-80 °C) • Vivid™ NADP+, 1 rør (-80 °C) • Vivid™ Underlag, 1 rør (-20 °C, beskytter mod lys) • Vivid™ Fluorescerende Standard, 1 rør (-20 °C, beskytter mod lys) |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | Screeningssæt |
| Mængde | 300 analyser |
| Vis mere |