Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vivid™ CYP2C9 Red Screening Kit
Artikelnummer. 10358112
Skift visning
Mængde:
>300 assay(s)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10358112 >300 assay(s) Hver
1 options
Artikelnummer. 10358112 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. P2859
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning.
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. De giver en optimeret metode til at studere isozym-specifikke CYP450-lægemiddelinteraktioner, metabolisme og hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt tilbyder:
  • Nem tre-trins procedure, 'bland og læs' format, reaktioner ved stuetemperatur eller 37 °C
  • Overlegne fluorescerende egenskaber og kinetik sammenlignet med konventionelle fluorogene prober
  • Højt signal-til-baggrundsforhold, bredt dynamisk område
  • Kompatibel med flere analyseformater fra 96-brønd til 1536-brønd
Enkelt mix og læsesætformat
Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym (CYP2C9 i dette tilfælde) og human cytochrom-P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
Enestående Vivid™ Reagenser til lyse fluorescerende signaler og lav baggrund
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver minimalt fluorescenssignal, indtil de spaltes eller hydroxyleres. Oxidation på et af to potentielle steder frigiver det stærkt fluorescerende produkt (figur 1). De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Vivid™ OOMR Substrate er substratet inkluderet i dette særlige sæt. Dette substrat giver et produkt, der udsender en rød fluorescens.
Fleksible analyseformater til optimerede resultater
Følsomheden af Vivid™ CYP450-assays tillader påvisning af svage inhibitorer og miniaturisering til så lidt som 2μ L pr. reaktion. Assays kan sættes op i kinetisk tilstand eller i slutpunktstilstand for at lette multipladescreening (figur 2). Assays kan udføres ved stuetemperatur eller 37 °C.
Applikationer
  • High-throughput screening af enzym-lægemiddel-interaktioner
  • Forbindelsesprofilering til lægemiddelhæmning af cytochrom P450 isozymer
  • Generering af prædiktive SAR-modeller til at guide sammensatte erhvervelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vivid™ CYP2C9 Red Screening Kit, 300 Assays, 7.4pH, Liquid, Red Color, Fluorescent Detection Method, CYP2C9 Detection Target, VIVID™ Red Label, Use With Microplate Reader, Used in Cell Viability, Proliferation and Function, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target-Based ADME/Tox Assays
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produktlinje VIVID
Formulering Liquid
Til brug med (applikation) Protein biology, cell analysis, cell viability, proliferation and function, cell metabolism, drug discovery and development, target-based adme and frasltox assays, biochemical ADME assays, cytochrome p450 inhibition adme assays, enzyme and protein activity assays, protein assays and analysis, cytochrome p450 activity
Inkluderer Vivid™ CYP450 fluorogenic substrates, BACULOSOMES™ CYP450 reagents, fluorescent standards, and an NADPH-regeneration system
pH-område 7.4
Indhold og opbevaring • Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater
• BACULOSOMES™ CYP450 reagenser
• Fluorescerende standarder
• NADPH-regenereringssystem.
Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater fås også separat.
Opbevar reaktionsbuffere ved +°4 C eller stuetemperatur. Butik BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet og NADP+ ved -80 °C. Opbevar Vivid™ underlag og standarder ved +4 °C, beskyttet mod lys. (Ved langtidsopbevaring resuspenderes i organisk opløsningsmiddel og opbevares ved -20 °C.)
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof VIVID Rød
Produkttype Screeningssæt
Mængde >300 assay(s)
Format 96-brønds plade
Farve Rød
Forsendelsestilstand Tøris