Få mere at vide
Vivid™ CYP2C9 Blue Screening Kit
Artikelnummer. 10145052
Skift visning
Mængde:
>300 assay(s)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10145052 >300 assay(s) Hver
1 options
Artikelnummer. 10145052 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. P2861
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produktlinje VIVID
Indhold og opbevaring Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater, BACULOSOMES™ CYP450-reagenser, fluorescerende standarder og et NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater fås også separat. Opbevar reaktionsbuffere ved +°4 C eller stuetemperatur. Butik BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet og NADP+ ved -80 °C. Opbevar Vivid™ underlag og standarder ved +4 °C, beskyttet mod lys. (Ved langtidsopbevaring resuspenderes i organisk opløsningsmiddel og opbevares ved -20 °C.)
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof VIVID Blå
Produkttype Screeningssæt
Mængde >300 assay(s)
Format 96-brønds plade
Farve Blå
Forsendelsestilstand Tøris