Få mere at vide
Invitrogen™ Vivid™ CYP2C8 Green Screening Kit
Beskrivelse
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. De giver en optimeret metode til at studere isozym-specifikke CYP450-lægemiddelinteraktioner, metabolisme og hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt tilbyder:
Nem tre-trins procedure, 'bland og læs' format, reaktioner ved stuetemperatur eller 37° C
Overlegne fluorescerende egenskaber og kinetik sammenlignet med konventionelle fluorogene prober
Højt signal-til-baggrundsforhold, bredt dynamisk område
Kompatibel med flere analyseformater fra 96-brønds til 1536-
brønds Simple Mix and Read Kit Format
Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym (CYP2C8 i dette tilfælde) og human cytochrom-P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
Enestående Vivid™ Reagenser til lyse fluorescerende signaler og lav baggrund
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver minimalt fluorescenssignal, indtil de spaltes eller hydroxyleres. Oxidation på et af to potentielle steder frigiver det stærkt fluorescerende produkt (figur 1). De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Vivid™ DBOMF Substrate er substratet inkluderet i dette særlige sæt. Dette substrat giver et produkt, der udsender en grøn fluorescens.
Fleksible analyseformater for optimerede resultater Følsomheden
af Vivid™ CYP450-assays tillader påvisning af svage inhibitorer og miniaturisering til så lidt som 2 l μpr. reaktion. Assays kan sættes op i kinetisk tilstand eller i slutpunktstilstand for at lette multipladescreening (figur 2). Assays kan udføres ved stuetemperatur eller 37° C.
Anvendelser: High-throughput-screening af enzym-lægemiddel-interaktioner, sammensætningsprofilering for lægemiddelhæmning af cytochrom P450-isozymer, generering af prædiktive SAR-modeller til at vejlede forbindelsesopkøb
Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
brønds Simple Mix and Read Kit Format
Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym (CYP2C8 i dette tilfælde) og human cytochrom-P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
Enestående Vivid™ Reagenser til lyse fluorescerende signaler og lav baggrund
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver minimalt fluorescenssignal, indtil de spaltes eller hydroxyleres. Oxidation på et af to potentielle steder frigiver det stærkt fluorescerende produkt (figur 1). De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Vivid™ DBOMF Substrate er substratet inkluderet i dette særlige sæt. Dette substrat giver et produkt, der udsender en grøn fluorescens.
Fleksible analyseformater for optimerede resultater Følsomheden
af Vivid™ CYP450-assays tillader påvisning af svage inhibitorer og miniaturisering til så lidt som 2 l μpr. reaktion. Assays kan sættes op i kinetisk tilstand eller i slutpunktstilstand for at lette multipladescreening (figur 2). Assays kan udføres ved stuetemperatur eller 37° C.
Anvendelser: High-throughput-screening af enzym-lægemiddel-interaktioner, sammensætningsprofilering for lægemiddelhæmning af cytochrom P450-isozymer, generering af prædiktive SAR-modeller til at vejlede forbindelsesopkøb
Kun til forskningsbrug. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | VIVID |
| Mål | Cytokrom P450 |
| Indhold og opbevaring | 1 rør Reaktionsbuffer, opbevares ved stuetemperatur 1 rør BACULOSOMES™ Plus reagens, opbevares ved -80° Vivid™ Regenereringssystem, opbevares ved -80° Vivid™ NADP+, opbevares ved -80° Vivid™ Underlag og 1 rør Vivid™ Fluorescerende Standard, opbevares ved -20° C 1 rør C 1 rør C 1 rør C, beskyttet mod lys |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | Screeningssæt |
| Mængde | 300 analyser |
| Format | Sæt |
| Farve | Grøn |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |