Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vivid™ Cyan fluorescerende standard
Beskrivelse
Vivid™ Fluorescerende standarder repræsenterer de produkter, der dannes under oxidation af Vivid™ Substrater af cytochrom P450 enzymer. Disse standarder muliggør kvantificering af enzymaktivitet, når de bruges som en del af Vivid™ CYP450 screeningssæt. Vivid™ Fluorescerende standarder er inkluderet i Vivid™ Screeningssæt, men kan også købes separat. De leveres som en tørret film.
Mere om Vivid™ CYP450 screeningssæt
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. Vivid™ Fluorogene substrater er blokerede farvestoffer, der giver minimalt fluorescenssignal, indtil de spaltes eller hydroxyleres. Oxidation på et af de to potentielle steder frigiver det stærkt fluorescerende produkt. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym og humant cytokrom P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
Applikationer
- High-throughput screening af enzym-lægemiddel-interaktioner
- Forbindelsesprofilering til lægemiddelhæmning af cytochrom P450 isozymer
- Generering af prædiktive SAR-modeller til at guide sammensatte erhvervelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vivid™ Cyan Fluorescent St and ard, 1 Each, Powder, 0.1μM Concentration, 584.52 Molecular Weight, –20°C Storage Requirements, Used for Cell Viability, Proliferation and Function and Pharma and Biopharma and Protein Assays and Analysis a |
| Formulering | Powder |
| Koncentration | 0.1 μm |
| Format | Powder |
| Til brug med (applikation) | Cell viability, proliferation and function and pharma and biopharma and protein assays and analysis and target-based adme/tox assays, protein biology, cell analysis, proliferation and function, cell metabolism, drug discovery and development, target-based |
| Mængde | Hver |
| Produkttype | Fluorescerende standard |
| Sættets indhold | Vivid™ CYP450 Fluorogenic substrates, BACULOSOMES™ CYP450 reagents, fluorescent standards and an NADPH-regeneration system. Vivid™ CYP450 Fluorogenic substrates are also available separately. Store reaction buffers at 4°C or room tem |
| Indhold og opbevaring | • Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater • BACULOSOMES™ CYP450 reagenser • Fluorescerende standarder • NADPH-regenereringssystem. Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater fås også separat. Opbevar reaktionsbuffere ved +°4 C eller stuetemperatur. Butik BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet og NADP+ ved -80 °C. Opbevar Vivid™ underlag og standarder ved +4 °C, beskyttet mod lys. (Ved langtidsopbevaring resuspenderes i organisk opløsningsmiddel og opbevares ved -20 °C.) |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Vis mere |