Få mere at vide
Riley™ Vivid rengøringsspray
Artikelnummer. 31702849
Skift visning
Størrelse:
500 mL
Artikelnummer. Størrelse
31702849 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31702849 Leverandør Riley™ Leverandørnr. RLYA0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.72 DKK
    1110.78 DKK / Pakke med 25
    Spare 814.94 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Bekvemt rengøringsspray til sikker og hurtig rengøring af briller, elektroniske overflader og andet optisk udstyr.
  • Anti-refleks
  • Anti-Static
  • Antibakteriel
  • Silikone og alkoholfri
Tekniske data
Produkttype Linserengøringsopløsning
nr. pr. sag 20/Cs.
Størrelse 500 mL
Engangs Begrænset brug