Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vivid™ BOMR substrat
Artikelnummer. 11559256
Skift visning
Mængde:
0,1 mg
1 mg
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11559256 0,1 mg 100µg
10256582 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11559256 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. P2865
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver et minimalt fluorescenssignal, indtil der sker oxidation.
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver et minimalt fluorescenssignal, indtil der sker oxidation. Cytokrom P450-metabolisme på et af to potentielle oxidationssteder frigiver det stærkt fluorescerende produkt. De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Når det bruges i kombination med CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser som en del af Vivid™ CYP450 screeningsæt, den Vivid™ Substrater muliggør hurtig, robust påvisning af cytochrom P450-hæmmere. Dette særlige substrat (Vivid™ BOMR Substrate) giver et produkt, der udsender en rød fluorescens.
Mere om Vivid™ CYP450 screeningssæt
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym og humant cytokrom P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
Applikationer
  • High-throughput screening af enzym-lægemiddel-interaktioner
  • Forbindelsesprofilering til lægemiddelhæmning af cytochrom P450 isozymer
  • Generering af prædiktive SAR-modeller til at guide sammensatte erhvervelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer:
• Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater (fås også separat)
• BACULOSOMES™ CYP450 reagenser
• Fluorescerende standarder
• NADPH-regenereringssystem Opbevar
reaktionsbuffere ved +4 °C eller stuetemperatur. Butik BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet og NADP+ ved -80 °C. Opbevar Vivid™ underlag og standarder ved +4 °C, beskyttet mod lys. (Ved langtidsopbevaring resuspenderes i organisk opløsningsmiddel og opbevares ved -20 °C.)
Detektionsmetode Fluorescens
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produktlinje VIVID
Mængde 0,1 mg
Substrater BOMR
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Cytokrom P450 substrat
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is