Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vivid™ BOMR substrat
Artikelnummer. 10256582
Mængde:
0,1 mg
1 mg
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
Artikelnummer. 10256582
Brand: Thermo Scientific™ P2951
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver et minimalt fluorescenssignal, indtil der sker oxidation.
Vivid™ Substrater er blokerede farvestoffer, der giver et minimalt fluorescenssignal, indtil der sker oxidation. Cytokrom P450-metabolisme på et af to potentielle oxidationssteder frigiver det stærkt fluorescerende produkt. De har overlegen fluorescens, opløselighed og kinetiske egenskaber sammenlignet med konventionelle fluorogene prober. Dette resulterer i højere følsomhed, større signal-til-støj-forhold og bedre assay-reproducerbarhed. Når det bruges i kombination med CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser som en del af Vivid™ CYP450 screeningsæt, den Vivid™ Substrater muliggør hurtig, robust påvisning af cytochrom P450-hæmmere. Dette særlige substrat (Vivid™ BOMR Substrate) giver et produkt, der udsender en rød fluorescens.
Mere om Vivid™ CYP450 screeningssæt
Vivid™ CYP450 Screening Kits er high-throughput fluorescens-baserede assays til påvisning af enzym-lægemiddel-interaktioner og CYP450-hæmning. Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer Vivid™ Underlag, Vivid™ Fluorescerende standard, reaktionsbuffer, Vivid™ Regenereringssystem, NADP+ og CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser er mikrosomer fremstillet af insektceller, der udtrykker et humant CYP450-isozym og humant cytokrom P450-reduktase. CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser tilbyder en klar fordel i forhold til humane levermikrosomer, idet kun ét CYP450-isozym udtrykkes, og derved forhindrer metabolisme af andre CYP450'er.
Applikationer
  • High-throughput screening af enzym-lægemiddel-interaktioner
  • Forbindelsesprofilering til lægemiddelhæmning af cytochrom P450 isozymer
  • Generering af prædiktive SAR-modeller til at guide sammensatte erhvervelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chromagen Mængde 1mg
Indhold og opbevaring Vivid™ CYP450 screeningssæt inkluderer:
• Vivid™ CYP450 Fluorogene substrater (fås også separat)
• BACULOSOMES™ CYP450 reagenser
• Fluorescerende standarder
• NADPH-regenereringssystem Opbevar
reaktionsbuffere ved +4 °C eller stuetemperatur. Butik BACULOSOMES™ , NADPH-regenereringssystemet og NADP+ ved -80 °C. Opbevar Vivid™ underlag og standarder ved +4 °C, beskyttet mod lys. (Ved langtidsopbevaring resuspenderes i organisk opløsningsmiddel og opbevares ved -20 °C.)
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Cell viability, proliferation and function, pharma and biopharma, protein assays and analysis, target-based ADME/Tox assays
Produktlinje VIVID
Mængde 1 mg
Substrater BOMR
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Cytokrom P450 substrat
Varebeskrivelse Vivid™ BOMR Substrate, 1mg, Red Fluorescent, Dried under Vacuum from Acetonitrile, Blocked Dyes that Yield a Minimal Fluorescence Signal until Oxidation Occurs
Molekylvægt (g/mol) 333.3g/mol
Produkttype Vivid™ BOMR Substrate
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Opbevaringskrav –20°C