Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Turbo 4 ultrafiltreringsenhed
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15321335 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
100/pakke
25/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Mængde Pakningsstørrelse
15321335 5 kDa 25/pakke Pakke med 25
15448811 3 kDa 25/pakke Pakke med 25
15458811 3 kDa 100/pakke Pakke med 100
15354882 5 kDa 100/pakke Pakke med 100
16231961 10 kDa 25/pakke -
16616752 10 kDa 25/pakke Pakke med 25
16636752 10 kDa 100/pakke -
15498801 10 kDa 100/pakke Pakke med 100
15367016 30 kDa 25/pakke -
15378826 30 kDa 100/pakke Pakke med 100
15311091 50 kDa 25/pakke Pakke med 25
15395343 50 kDa 100/pakke Pakke med 100
15391577 100 kDa 25/pakke Pakke med 25
15418811 100 kDa 100/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15321335 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VS04T11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 DKK
    1903.01 DKK / Pakke med 25
    Spare 156.99 DKK
    7% Slukket
På lager
Håndterer op til 4mL prøvevolumen i 4 udsvingbare og fastvinklede rotorer, der accepterer 15mL centrifugerør. Sartorius Vivaspin Turbo 4 Ultrafiltration Unit, har to lodrette membraner og slankt internt design for hurtigste prøvekoncentration med højeste genvinding.
  • PES-membran med høj flux
  • Retentate recovery> 95% x pH 1-14 egnet polystyrenhus med høj kemisk kompatibilitet
  • Universal rotorkompatibilitet
  • Volumeninddeling for nem detektering / overvågning af koncentratvolumen
  • UV-sammenføjningsteknologi muliggør jævn overgang mellem membran og plastikhus, hvilket tillader opsamling af komplet koncentreret prøve i en unik pipettevenlig dødstoplomme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Turbo 4 ultrafiltreringsenhed
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Koncentration, Afsaltning, bufferudveksling
Maks. Kraft Swing-out rotor: 4000 x gAngle rotor: 7500 xg
Mængde 25/pakke
Prøvetype Prøvetype: Nanopartikler; Peptid; Protein
Type Centrifugalkoncentrator
Volumen (metrisk) 2 til 4 ml
Længde (metrisk) 1225 mm
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Prøvevolumen 4 mL